Key Documents
47863
Supelco
Ácido L-ascórbico
analytical standard
Sinônimo(s):
Ácido L-treoascórbico, Fator antiescorbútico, Vitamina C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8O6
Número CAS:
Peso molecular:
176.12
Beilstein:
84272
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164500
ID de substância PubChem:
Número E:
E300
grau
analytical standard
Nível de qualidade
forma
solid
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type water soluble vitamin
embalagem
ampule of 1000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
pf
190-194 °C (dec.)
solubilidade
water: soluble 176 g/L at 20 °C
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
chave InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC23A2(9962)
Descrição geral
O ácido L(+)-ascórbico desempenha o papel de antioxidante em plantas na regulação do mecanismo de espécies reativas de oxigênio para formar peróxidos reduzidos. Ele está presente em abundância como um antioxidante não enzimático em plantas superiores. Ele pode ser sintetizado em diversas plantas e em todos os mamíferos conhecidos, exceto primatas e porcos da índia. Ele pode ser comumente usado na prevenção de escorbuto.
Aplicação
O ácido L-ascórbico também pode ser usado como padrão de referência analítico para a quantificação do analito em frutas e amostras de suco de legumes usando o sistema de injeção em fluxo com a enzima ascorbato oxidase imobilizada.
Vide o Certificado de análise do produto para obter mais informações sobre uma técnica de instrumento adequada. Entre em contato com a assistência técnica para obter apoio adicional.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Riboflavina (B2) analytical standard
Supelco
47861
Riboflavina (B2)
Ácido L-ascórbico British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP461
Ácido L-ascórbico
Nicotinic acid analytical standard
Supelco
47864
Nicotinic acid
(±)-α-Tocoferol analytical standard
Supelco
47783
(±)-α-Tocoferol
Ascorbic acid deficiency leads to increased grain chalkiness in transgenic rice for suppressed of L-GalLDH
Yu L, et al.
Journal of Plant Physiology, 211, 13-26 (2017)
Determination of L-ascorbic acid in fruit and vegetable juices by flow injection with immobilised ascorbate oxidase
Greenway MG and Ongomo P
Analyst, 115(10), 1297-1299 (1990)
Greenberg.MD
Metabolic Pathways: Energetics, Tricarboxylic Acid Cycle, and Carbohydrates, (3), 2014-2014 null
Takashi Yoshida et al.
Nature chemical biology, 2(11), 596-607 (2006-09-26)
Transient receptor potential (TRP) proteins form plasma-membrane cation channels that act as sensors for diverse cellular stimuli. Here, we report a novel activation mechanism mediated by cysteine S-nitrosylation in TRP channels. Recombinant TRPC1, TRPC4, TRPC5, TRPV1, TRPV3 and TRPV4 of
Marc P Bradshaw et al.
Critical reviews in food science and nutrition, 51(6), 479-498 (2011-09-21)
Extensive reviews of research are available on the use of ascorbic acid, and its consequent degradation pathways, in physiological conditions or food matrices. However, very little information can be found for wine-related systems. This review highlights the relevant chemistry and
Protocolos
Separation of (L)-Dehydroascorbic acid; L-Ascorbic acid 20 μg/mL
Separation of Pyridoxine; Nicotinamide; Nicotinic acid; Folic acid; (−)-Riboflavin, meets USP testing specifications; L-Ascorbic acid