Documentos Principais
SMB00294
Sigma-Aldrich
Thiamine mononitrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Thiamine nitrate, Vitamin B1 mononitrate, Vitamin B1 nitrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H17N5O4S
Número CAS:
Peso molecular:
327.36
Beilstein:
3857790
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.79
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white to off-white
pf
374-392 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+]([O-])=O.CC1=NC=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C(N)=N1
InChI
1S/C12H17N4OS.NO3/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;2-1(3)4/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);/q+1;-1
chave InChI
UIERGBJEBXXIGO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Thiamine mononitrate is a synthetic stable nitrate salt form of vitamin B1 that has been used for the preparation and assay of various multi-vitamin formulations and as an additive to foods to compensate for losses during processing.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)