O4000
Oxythiamine chloride hydrochloride
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-(2-Hydroxyethyl)-3-(4-hydroxy-2-methyl-5-pyrimidinylmethyl)-4-methylthiazolium chloride
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(N1)=NC=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C1=O.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H16N3O2S.2ClH/c1-8-11(3-4-16)18-7-15(8)6-10-5-13-9(2)14-12(10)17;;/h5,7,16H,3-4,6H2,1-2H3,(H,13,14,17);2*1H
chave InChI
QHUYPZVMEJLSEB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- as a reference standard for calibration curve generation in liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for oxythiamine pyrophosphate (OTPP) quantification in red blood cells
- as a thiamine transport inhibitor in human mammary epithelial cells (HMEC) and breast cancer cell lines
- in the synthesis of oxythiamineH picrolonate salt
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Neoplastic cells are highly dependent on the de novo synthesis of nucleotides to maintain sufficient pools to support DNA replication and the production of RNA.