G8404
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides
recombinant, expressed in E. coli, ammonium sulfate suspension, ≥550 units/mg protein (biuret)
Sinônimo(s):
Entner-Doudoroff enzyme, G6PD, G6PDH, NADP glucose 6-phosphate dehydrogenase, G-6-P-DH
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Formulário
ammonium sulfate suspension
atividade específica
≥550 units/mg protein (biuret)
peso molecular
128 kDa
condição de armazenamento
(Tightly closed)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
nº de adesão UniProt
atividade externa
creatine phosphokinase, glutathione reductase, myokinase, NADH oxidase, NADPH oxidase, phosphoglucomutase, 6-phosphogluconic dehydrogenase, phosphoglucose isomerase, lactic dehydrogenase, hexokinase ≤0.01%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Research area: Cell Signaling
Aplicação
- to test ketose reductase activity in developing maize endosperm.
- to determine the levels of mannose in coronary heart disease patient-derived serum
- to study its activity on extracellular polymeric substance (EPS) extract to determine cell lysis through sonication
- to determine the glucose uptake in cultured human muscle satellite cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Outras notas
For example, lot 0000114274
Units per mg Protein = 846
Mg Protein per mL - 9
Units per mL = 7614
G8404-1000U = approx 132 ul
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Protocolos
Enzymatic Assay of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (EC 1.1.1.49)