G8529
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, ≥550 units/mg protein (biuret)
Sinônimo(s):
G-6-P-DH
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥550 units/mg protein (biuret)
composição
Protein, 10-40% biuret
aplicação(ões)
agriculture
atividade externa
creatine phosphokinase, glutathione reductase, myokinase, NADH oxidase, NADPH oxidase, phosphoglucomutase, 6-phosphogluconic dehydrogenase, phosphoglucose isomerase, lactic dehydrogenase, hexokinase ≤0.01%
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- in the coupled spectrophotometric assay for PGI (F6P to G6P reaction)
- to study the starch time course using Nicotiana tabacum leaves
- to determine the glucose content in the root and stem samples of Quercus velutina Lam. saplings
- to assay glucose using a starch sample of wild-type and transgenic Arabidopsis whole seedlings
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Enzymatic Assay of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (EC 1.1.1.49)