Key Documents
346774
Sigma-Aldrich
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase, Leuconostoc mesenteroides
Catalyzes the conversion of glucose-6-phosphate to 6-phosphogluconate.
Sinônimo(s):
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase, Leuconostoc mesenteroides
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
forma
lyophilized
atividade específica
≥200 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
atividade externa
Creatine phosphokinase ≤0.002%
Phosphohexose isomerase ≤0.02%
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Native glucose-6-phosphate dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides. Catalyzes the conversion of glucose-6-phosphate to 6-phospho-gluconate. The enzyme can use either NAD or NADP+ as an electron acceptor. Reaction velocity with NAD is approximately 1.8 times greater thant that with NADP+.
Native glucose-6-phosphate dehydrogenase from Leuconostoc mesenteroides. Catalyzes the conversion of glucose-6-phosphate to 6-phosphogluconate. The enzyme can use either NAD+ or NADP+ as an electron acceptor. Reaction velocity with NAD+ is ~1.8 times greater than that with NADP+. Note: 10,000 NADP units are equivalent to ~18,000 NAD units.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Definição da unidade
One unit is defined as the amount of enzyme that will reduce 1.0 µmol NADP per min at 30°C, pH 7.8.
Reconstituição
Reconstitute to 1 mg/ml in 5 mM glycine buffer, pH 8.0. Agitation of solution may cause precipitation.
Outras notas
Levy, H.R. 1989. Biochem. Soc. Trans. 17, 313.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3