P4553
6-Phosphogluconic Dehydrogenase from yeast
lyophilized powder, ≥3.0 units/mg solid
Sinônimo(s):
6-Phospho-D-gluconate:NADP+ 2-oxidoreductase (decarboxylating), 6-Phosphogluconic Dehydrogenase from yeast
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
yeast
forma
lyophilized powder
atividade específica
≥3.0 units/mg solid
peso molecular
52 kDa
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
inibidor
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1