G7877
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
Type VII, ammonium sulfate suspension, ≥200 units/mg protein
Sinônimo(s):
glucose-6-phosphate dehydrogenase (NADP+), G-6-P-DH, Zwischenferment
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bakers yeast
Nível de qualidade
tipo
Type VII
Formulário
ammonium sulfate suspension
atividade específica
≥200 units/mg protein
peso molecular
128 kDa
técnica(s)
cell based assay: suitable
solubilidade
water: soluble
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
Saccharomyces cerevisiae ... ZWF1(855480)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Protocolos
Enzymatic Assay of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (EC 1.1.1.49)