G6378
Glucose-6-phosphate Dehydrogenase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
Type XV, lyophilized powder, 200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
Sinônimo(s):
G-6-P-DH, Zwischenferment
About This Item
Produtos recomendados
tipo
Type XV
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
200-400 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
peso molecular
128 kDa
purificado por
crystallization
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This procedure may be used for all Phosphoglucomutase products except for Phosphoglucomutase, Catalog Number P4109.
Enzymatic Assay of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (EC 1.1.1.49)