L3160
Monoclonal Anti-Leptin antibody produced in mouse
clone LEP-13, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-OB
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LEP-13, monoclonal
peso molecular
antigen 16 kDa
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: 1:1,000 using recombinant human leptin
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(c2c(c(c(c(c2[2H])[2H])Cl)[2H])[2H])c1c(c(c(c(c1[2H])[2H])Cl)[2H])[2H]
InChI
1S/C14H9Cl5/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17,18)19)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
chave InChI
YVGGHNCTFXOJCH-PGRXLJNUSA-N
Informações sobre genes
human ... LEP(3952)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)