A6354
Anti-Adiponectin antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Adiponectin Antibody, Anti-Adiponectin antibody produced in rabbit, Anti-Adipocyte Complement-Related Protein of 30 kDa
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using using human plasma or placenta, or an extract of differentiated 3T3-L1 mouse cells.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ADIPOQ(9370)
mouse ... Adipoq(11450)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?