Key Documents
EZHMWAN-65K
Millipore
ELISA de adiponectina de alto peso molecular (HMW) humano
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.77
grau
for protein analysis
Nível de qualidade
descrição
analytes available: Adiponectin
1.56-200 ng/mL (standard curve range; see specific lot information)
Características
accuracy 98-110%
reatividade de espécies
human
faixa de medição de sensibilidade
1.5 ng/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
nº de adesão UniProt
método de detecção
colorimetric
fluorometric
Descrição geral
FUNÇÃO: SwissProt: Q15848 # Adipocina importante envolvida no controle do metabolismo de gordura e sensibilidade à insulina, com atividades diretas antidiabéticas, antiaterogênicas e anti-inflamatórias. Estimula a fosforilação e ativação de AMPK no fígado e no músculo esquelético, aumentando a utilização de glicose e a combustão de ácidos graxos. Antagoniza o TNF-alfa ao regular negativamente sua expressão em vários tecidos, como fígado e macrófagos, e também ao contrariar seus efeitos. Inibe a sinalização endotelial NF-kappa-B por meio de uma via dependente de cAMP. Pode desempenhar um papel no crescimento celular, angiogênese e remodelação tecidual ao ligar e sequestrar vários fatores de crescimento com afinidades de ligação distintas, dependendo do tipo de complexo, LMW (baixo peso molecular), MMW (médio peso molecular) ou HMW (alto peso molecular).
TAMANHO: 244 aminoácidos; 26414 Da
SUBUNIDADE: Homomultímero. Forma trímeros, hexâmeros e complexos de 12 a 18 mers. Os trímeros (complexos de baixo peso molecular / LMW) são montados via interações não covalentes dos domínios semelhantes ao colágeno em uma hélice tripla e interações hidrofóbicas dentro do domínio globular C1q. Vários trímeros podem se associar para formar hexâmeros ligados por pontes dissulfeto (complexos de peso molecular médio / MMW) e complexos maiores (alto peso molecular / HMW). A montagem do complexo HMW pode depender adicionalmente da hidroxilação da lisina e da glicosilação. Os complexos LMW, MMW e HMW se ligam ao HBEGF, os complexos MMW e HMW se ligam ao PDGFB, e o complexo HMW se liga ao FGF2.
LOCALIZAÇÃO SUBCELULAR: Secretado.
ESPECIFICIDADE DO TECIDO: Sintetizado exclusivamente por adipócitos e secretado na corrente sanguínea.DOMÍNIO:SwissProt: Q15848 O domínio C1q é comumente chamado de domínio globular.
PTM: A lisina hidroxilada Lys-33 não foi identificada no PubMed:16497731, provavelmente devido à representação inadequada do peptídeo N-terminal na espectrometria de massa. & Os complexos HMW são mais extensivamente glicosilados do que os oligômeros menores. A hidroxilação e glicosilação dos resíduos de lisina dentro do domínio semelhante ao colágeno da adiponectina parecem estar criticamente envolvidas na regulação da formação e/ou secreção de complexos HMW, contribuindo consequentemente para a atividade de sensibilização à insulina da adiponectina em hepatócitos (por similaridade). & Glicanos ligados por O consistem em dissacarídeos Glc-Gal ligados ao átomo de oxigênio de grupos hidroxila adicionados pós-translacionalmente. & Não são N-glicosilados.
DOENÇA: SwissProt: Q15848 # Defeitos em ADIPOQ são a causa da deficiência de adiponectina [MIM:605441]. O resultado é uma concentração muito baixa de adiponectina plasmática. A diminuição dos níveis plasmáticos de adiponectina está associada à resistência à insulina por obesidade e diabetes tipo 2.
SIMILARIDADE: Contém 1 domínio C1q. & Contém 1 domínio semelhante ao colágeno.
DIVERSOS: As variantes Arg-84 e Ser-90 mostram formação prejudicada de complexos HMW, enquanto as variantes Cys-112 e Thr-164 apresentam secreção prejudicada de adiponectina em qualquer forma. & O conteúdo de sangue complexo HMW é maior em fêmeas do que em machos, é aumentado em machos por administração e diminuído novamente após o tratamento subsequente com testosterona, que bloqueia a secreção complexa de HMW (por similaridade). Em pacientes diabéticos tipo 2, ambas as razões de HMW para adiponectina total e o grau de glicosilação da adiponectina são significativamente reduzidos em comparação com controles saudáveis.
Aplicação
Ensaio de 7 horas à temperatura ambiente, incluindo pré-tratamento da amostra por 2,5 horas, tamanho da amostra de 10 µL (soro, plasma e extratos de adipócitos ou amostras de meio de cultura)
Nota de análise
Linearidade 76-112%
Exoneração de responsabilidade
Somente para fins de pesquisa. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract