A6684
Monoclonal Anti-Albumin antibody produced in mouse
clone HSA-11, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-AFP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HSA-11, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
gibbon, baboon, human, rhesus monkey
não deve reagir com
turkey, feline, hamster, pigeon, rat, marmoset, pig, bovine, canine, donkey, guinea pig, rabbit, chicken, sheep, goat
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: 1:10,000
western blot: 1:5,000
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ALB(213)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- immunofluorescence
- staining
- double staining
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblot
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)