A8452
Monoclonal Anti-α-Fetoprotein (AFP) antibody produced in mouse
ascites fluid, clone C3
Sinônimo(s):
Afp Antibody, Afp Antibody - Monoclonal Anti-α-Fetoprotein (AFP) antibody produced in mouse, Alpha Fetoprotein Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
C3, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
pig, canine, human
não deve reagir com
mouse, cat, rat, bovine
técnica(s)
dot blot: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:500 using human fetal liver
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... AFP(174)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot
- immunocytochemistry
- immunofluorescence
- immunocytochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3