Merck
Todas as fotos(6)
Key Documents
MAB4360
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-TRA-1-60, clone TRA-1-60
clone TRA-1-60, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Marcador TRA-1-60
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TRA-1-60, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
entrada
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Isotipo
IgM
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PODXL(5420)
Descrição geral
As células do carcinoma embrionário humano (CE) são as células-tronco dos teratocarcinomas e são componentes-chave dos tumores de células germinativas (TCG). Eles expressam vários antígenos glicoproteicos de alto peso molecular que são regulados negativamente após a diferenciação. Um desses antígenos, definido pelo anticorpo monoclonal TRA-1-60, pode ser detectado no soro de pacientes com TCG e fornece um complemento útil aos marcadores séricos estabelecidos gonadotrofina coriônica humana e α-fetoproteína, especialmente naqueles pacientes sem níveis séricos elevados de coriônica humana. gonadotrofina ou α-fetoproteína.
Especificidade
Este anticorpo reage com o antígeno TRA-1-60 que é expresso na superfície de células-tronco de tetracarcinoma humano (EC), células germinativas embrionárias humanas (EG) e células-tronco embrionárias humanas (ES). Nenhuma imunorreatividade é observada com células EC, EG ou ES murinas. Ambos os anticorpos monoclonais TRA-1-60 e TRA-1-81 (MAB4381) reconhecem antígenos que estão associados a um proteoglicano da matriz pericelular. TRA-1-60 reage com um epítopo sensível à sialidase enquanto TRA-1-81 reage com um epítopo desconhecido da mesma molécula.
Imunogênio
Linha celular de carcinoma embrionário humano 2102Ep
Aplicação
Categoria de pesquisa
Pesquisa com células-tronco
Este anticorpo anti-TRA-1-60, clone TRA-1-60, é validado para uso em WB, FC, IF, IP, IC para a detecção de TRA-1-60.
Imunofluorescência: um lote anterior foi usado em IF (IF).
Western blot: um lote anterior deste anticorpo foi usado em WB.
Imunoprecipitação: um lote anterior deste anticorpo foi usado em IP.
Imuno-histoquímica: um lote anterior deste anticorpo foi usado em IH.
Citometria de fluxo: Sugere-se uma faixa inicial de 10-20 µg/ml.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Subcategoria de pesquisa
Pluripotente & Diferenciação precoce
Descrição-alvo
235/410 kDa
forma física
Formato: Purificado
Líquido IgM monoclonal de camundongo purificado em 0,05 M de fosfato de potássio, NaCl 0,3 M pH 8,0 com azida sódica a 0,05%.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Lisado de células inteiras Control
NTERA-2 cl.D1 (células-tronco pluripotentes derivadas de teratocarcinoma e são consideradas contrapartes malignas de células-tronco embrionárias humanas)
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Culture of human embryonic stem cells on human and mouse feeder cells.
Gautam Dravid, Holly Hammond, Linzhao Cheng
Methods in Molecular Biology null
Establishment and characterization of novel porcine embryonic stem cell lines expressing hrGFP.
Jenn-Rong Yang,Yow-Ling Shiue,Chia-Hsin Liao,Shinn-Zong Lin,Lih-Ren Chen
Cloning and Stem Cells null
Disease-corrected haematopoietic progenitors from Fanconi anaemia induced pluripotent stem cells.
Raya, Angel, et al.
Nature, 460, 53-59 (2009)
Derivation, culture, and characterization of VUB hESC lines.
Mateizel I, Spits C, De Rycke M, Liebaers I, Sermon K
In Vitro Cellular & Developmental Biology. Animal null
Development of humanized culture medium with plant-derived serum replacement for human pluripotent stem cells.
Kunova M, Matulka K, Eiselleova L, Trckova P, Hampl A, Dvorak P
Reproductive Biomedicine Online null
Artigos
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
Fibroblast growth factors (FGFs) are secreted glycoproteins that regulate several fundamental developmental pathways and help regulate mesoderm and ectoderm patterning in the early embryonic development.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.