MAB1924
Anticorpo antilaminina α5, clone 4C7
ascites fluid, clone 4C7, Chemicon®
Sinônimo(s):
Anti-AA408760, Anti-AA408762, Anti-AI853660, Anti-laminin-511, Anti-mKIAA0533
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4C7, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LAMA2(3908)
Especificidade
Aplicação
Imunofluorescência - o padrão de coloração de tecidos é mais consistente com o observado para alfa5 da laminina em camundongo (Miner et al., 1997)
Cromatografia de afinidade
Imunoprecipitação
Não funciona em western blot
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
forma física
Nota de análise
Tecido muscular estriado em desenvolvimento
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1