SAB4200719
Anti-Anti-Laminin (LAMA1) antibody
mouse monoclonal, LAM-89
Sinônimo(s):
Anti-LAMA, Anti-LAMA1
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Laminin antibody, Mouse monoclonal, clone LAM-89, purified from hybridoma cell culture
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LAM-89, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~850 kDa
reatividade de espécies
feline, human, porcine
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
electron microscopy: suitable
immunoblotting: 0.03-0.06 μg/mL using Laminin from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma basement membrane
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 20-40 μg/mL using pronase-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human tongue sections.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
cat ... Lama1(101083299)
human ... LAMA1(284217)
pig ... Lama1(100625589)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)