MAB2503
Anti-Elastin Antibody, clone 10B8
clone 10B8, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-ADCL1, Anti-SVAS, Anti-WBS, Anti-WS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10B8, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, bovine, human, chicken
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ELN(2006)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence
Immunoprecipitation
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Skin