MABF268
Anti-IRF3 Antibody, clone SL-12
clone SL-12, from mouse
Sinônimo(s):
Interferon regulatory factor 3, IRF-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SL-12, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IRF3(3661)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated IRF3 in HEC1B cells treated or untreated with virus and M059J DNA-PK - and M059J cells with DNA-PK+ (Karpova, A.Y., et al. (2002). PNAS. 99(5):2818-2823).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IRF3 in HFK (human foreskin keratinocytes) cells expressing BPV ORF′s (Ronco, L.V., et al. (1998) Genes Dev. 12:2061-2072).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IRF3 in Transfected Mock and SeV infected 293 cells (Basler, C.F., et al. (2003) Journal of Virology. 77(14):7945-7956).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected IRF3 in hec-1b cells infected with delNS1 or PR8 (Talon. J., et al. (2000). Journal of Virology. 74(17):7989-7996).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected IRF3 in HEC1B cells treated or untreated with virus (Karpova, A.Y., et al. (2002). PNAS. 99(5):2818-2823).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected IRF3 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1