ABC11
Anti-Bax (NT) Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
BCL2-associated X protein, Bcl-2-like protein 4, apoptosis regulator BAX
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BAX(581)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: 1:300 dilution from a previous lot detected BAX in colorectal and ductal carcinoma tissue.
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous lot detected BAX in MCF7 cells.
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.125 µg/ml of this antibody detected BAX on 10 µg of HL60 cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1