Documentos Principais
AB5382
Sigma-Aldrich
Anticorpo antióxido nítrico sintase II
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
NOS II, iNOS
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Nos2(18126)
rat ... Nos2(24599)
Descrição geral
As óxido nítrico sintases são as únicas enzimas conhecidas que requerem simultaneamente cinco cofatores ligados, FAD, FMN, heme, tetraidrobiopterina (BH4) e Ca++-calmodulina (CAM). Em mamíferos, existem três genes distintos para NOS (óxido nítrico sintases), o NOS I é neuronal, o NOS II é induzido por citocinas e o NOS III é endotelial. As enzimas existem como homodímeros, sendo que cada monômero é composto por dois domínios principais: O domínio N­terminal de oxigenase, que pertence à classe de proteínas heme-tiolato, e o domínio C­terminal de redutase, que é homólogo à NADPH:P450 redutase. O ligante interdomínios entre os domínios oxigenase e redutase contém uma sequência de ligação a CaM. Funcionalmente, a NOS é uma enzima que catalisa a conversão em etapas do aminoácido L-arginina em óxido nítrico e L-citrulina. A atividade da NOS estimula o GMP (monofosfato de guanosina) cíclico, que induz o relaxamento do músculo liso aumentando o cGMP intracelular que, por sua vez, inibe a entrada de cálcio na célula e reduz as concentrações intracelulares de cálcio. Isso também estimula uma proteína quinase dependente de cGMP que ativa a fosfatase de miosina de cadeia leve, a enzima que desfosforila as cadeias leves da miosina, o que causa o relaxamento dos músculos lisos.
Especificidade
A reatividade com iNOS humana é aproximadamente 1%.
Óxido nítrico sintase induzível (iNOS, NOS-II). Sem reação cruzada com nNOS e eNOS de rato por western blot e imuno-histoquímica.
Imunogênio
Epítopo: extremidade C
Peptídeo C-terminal de 14 aminoácidos da óxido nítrico sintase de macrófagos de camundongos.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Imuno-histoquímica:
uma diluição de 1:5000 (ABC) de um lote anterior foi usada em cortes de tecido (fígado de rato).
Imunocitoquímica:
usou-se diluição de 1:50.000 de um lote anterior em células cultivadas.
Western blot:
1: 5.000 (ECL, do inglês quimioluminescência aprimorada). O anticorpo foi usado com sucesso em fígado de rato. Ele não é recomendado para uso em extratos de cérebro de rato, uma vez que bandas não identificadas podem estar presentes.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo antióxido nítrico sintase II é um anticorpo contra a óxido nítrico sintase II para uso em IC, IH e WB.
Subcategoria de pesquisa
Estresse oxidativo
Qualidade
Avaliado por western blot em lisados de fígado de camundongos.
Análise de western blot:
uma diluição de 1:1000 deste anticorpo detectou INOS em 10 µg de lisados de fígado de camundongo.
Descrição-alvo
131 kDa
forma física
Não purificado
Soro policlonal de coelho em tampão contendo 0,05% de azida sódica líquida.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 6 meses a partir da data de recebimento a –20 °C em alíquotas não diluídas.
Recomendações de manuseio: após o primeiro descongelamento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a –20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Nota de análise
Controle
Macrófagos, lisados de fígado
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
E Molina-Holgado et al.
The European journal of neuroscience, 13(3), 493-502 (2001-02-13)
Proinflammatory mediators have been implicated in demyelinating disorders, including multiple sclerosis, whereas it has been proposed that the anti-inflammatory cytokines interleukin- (IL-) 4 and IL-10 participate in disease recovery. The present study analysed the effect of interferon-gamma (IFN-gamma) and bacterial
Hepatocyte survival in acute hepatitis is due to c-Jun/AP-1-dependent expression of inducible nitric oxide synthase.
Hasselblatt, P; Rath, M; Komnenovic, V; Zatloukal, K; Wagner, EF
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Barbara Costa et al.
British journal of pharmacology, 137(4), 413-420 (2002-10-03)
1. The anti-inflammatory activity of the endogenous fatty acid amide palmitoylethanolamide and its relationship to cyclo-oxygenase (COX) activity, nitric oxide (NO) and oxygen free radical production were investigated in the rat model of carrageenan-induced acute paw inflammation and compared with
Rubèn López-Vales et al.
Neuron glia biology, 1(3), 201-209 (2008-07-19)
Transplantation of olfactory ensheathing cells (OECs) into the injured spinal cord has been shown to exert neuroprotective effects and promote functional recovery. In the present study, we investigated the potential modulatory effects of OECs on the inflammatory reaction developed after
Retinoic acid inhibits expression of TNF-alpha and iNOS in activated rat microglia.
S Thameem Dheen, Yan Jun, Zhou Yan, Samuel S W Tay, Eng Ang Ling
Glia null
Artigos
The term neurodegeneration characterizes a chronic loss of neuronal structure and function leading to progressive mental impairments.