MABT368
Anti-Troponin T (Cardiac Muscle) Antibody, clone 9C2.1
clone 9C2.1, from mouse
Sinônimo(s):
Troponin T, cardiac muscle, Cardiac muscle troponin T, cTnT, TnTc
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
9C2.1, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNNT2(7139)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Troponin T (Cardiac Muscle) in 10 µg of mouse heart tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1