T6277
Monoclonal Anti-Troponin T antibody produced in mouse
clone JLT-12, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-ANM, Anti-NEM5, Anti-STNT, Anti-TNT, Anti-TNTS
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
JLT-12, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
chicken, rat, bovine, rabbit
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:200 using rabbit total skeletal muscle extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Tnnt1(171409) , Tnnt2(24837) , Tnnt3(24838)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- Western blot analysis.
- Immunocytochemical analysis.
- Immunofluorescence.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?