D8281
Anti-Desmin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinônimo(s):
Anti-Desmin, Desmin Detection Antibody, Rabbit Anti-Desmin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
whole antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
chicken, bovine, human, mouse
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:20 using cultured cells
indirect immunofluorescence: 1:20 using human skeletal muscle sections
western blot: 1:100 using animal or human skeletal muscle.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DES(1674)
mouse ... Des(13346)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunohistochemistry of zebrafish intestines sections
- immunodetection in fish embryo samples
- immunolabeling of myofibers
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?