F7387
Anti-Fibronectin Antibody
mouse monoclonal, FN-15
Sinônimo(s):
Anti-CIG, Anti-ED-B, Anti-FINC, Anti-FN, Anti-FNZ, Anti-GFND, Anti-GFND2, Anti-LETS, Anti-MSF, Anti-SMDCF
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Monoclonal Anti-Fibronectin antibody produced in mouse, clone FN-15, ascites fluid
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FN-15, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
mouse, human, chicken
técnica(s)
indirect ELISA: 1:5,000
indirect immunofluorescence: 1:200 using cultured human fibroblasts
microarray: suitable
western blot: 1:800
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FN1(2335)
mouse ... Fn1(14268)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?