SAB4200760
Anti-Fibronectin Antibody
mouse monoclonal, FN-15
Sinônimo(s):
Anti-CIG, Anti-Cold-insoluble globulin, Anti-FN
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Fibronectin antibody, Mouse monoclonal, clone FN-15, purified from hybridoma cell culture
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FN-15, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
220-260 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 0.3-0.6 μg/mL using human fetal fibroblast-like WI-38 cell line extract
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using human foreskin fibroblast Hs68 cells
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: 0.15-0.3 μg/mL using 5 μg/mL Fibronectin from human plasma for coating
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FN1(2335)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)