Documentos Principais
MAB1940
Sigma-Aldrich
Anti-Fibronectin Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, DH1
Sinônimo(s):
Anti-CIG, Anti-ED-B, Anti-FINC, Anti-FN, Anti-FNZ, Anti-GFND, Anti-GFND2, Anti-LETS, Anti-MSF, Anti-SMDCF
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Nome do produto
Anticorpo anti-fibronectina, celular, clone DH1, clone DH1, Chemicon®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DH1, monoclonal
reatividade de espécies
rat, guinea pig, human, rabbit
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FN1(2335)
rabbit ... Fn1(100328589)
rat ... Fn1(25661)
Especificidade
Específico para o domínio extra da fibronectina celular (sequência EDA) e, portanto, reconhece apenas a fibronectina celular.
Imunogênio
Epítopo: celular
Fibronectina purificada de células A8387 fibrossarcoma humanas.
Aplicação
Detecta fibronectina usando este anticorpo anti-fibronectina, celular, clone DH1 validado para uso em WB, IH.
Immunoblotting a 1:1.000
Imuno-histoquímica indireta em 1:200-1:400
Sugere-se uma fixação de 1 hora com paraformaldeído 3-3,5% em tampão fosfato 0,1 M pH 7,4. Apresenta alguma reatividade nas seções de parafina dependendo das condições e do tempo de fixação (Latvala et al., 1996).
As diluições de trabalho finais devem ser determinadas pelo usuário final.
forma física
Em PBS com 1% de BSA e 0,1% de azida sódica.
Formato: Purificado
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Proteolytic digest derived from bovine Ligamentum Nuchae stimulates deposition of new elastin-enriched matrix in cultures and transplants of human dermal fibroblasts.
Aleksander Hinek, Yanting Wang, Kela Liu, Thomas F Mitts, Felipe Jimenez
Journal of Dermatological Science null
Further expansion of the phenotypic spectrum associated with mutations in ALDH18A1, encoding ??-pyrroline-5-carboxylate synthase (P5CS).
David L Skidmore,David Chitayat,Tim Morgan,Alek Hinek,Bjoern Fischer et al.
American Journal of Medical Genetics. Part A null
Kynurenate production by cultured human astrocytes.
C Kiss, G Ceresoli-Borroni, P Guidetti, C L Zielke, H R Zielke, R Schwarcz
Journal of neural transmission (Vienna, Austria : 1996) (1996)
BMP-7 does not protect against bleomycin-induced lung or skin fibrosis.
Murray, LA; Hackett, TL; Warner, SM; Shaheen, F; Argentieri, RL; Dudas, P; Farrell, FX; Knight, DA
Testing null
Refractive lenticule re-implantation after myopic ReLEx: a feasibility study of stromal restoration after refractive surgery in a rabbit model.
Angunawela, RI; Riau, AK; Chaurasia, SS; Tan, DT; Mehta, JS
Investigative Ophthalmology & Visual Science null