AB1954
Anti-Fibronectin Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Cold-insoluble globulin, fibronectin 1, migration stimulating factor, migration-stimulating factor
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Fibronectin Antibody, Chemicon®, from rabbit
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FN1(2335)
mouse ... Fn1(14268)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
ECM Proteins
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.05 μg/mL - 1 μg/mL antibody detected fibronectin in 15 μL of normal rat serum.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Western Blot: Normal rat serum
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2