MAB1926-I
Anti-Fibronectin Antibody, cell binding domain Antibody, clone P1H11
clone P1H11, from mouse
Sinônimo(s):
FN, Cold-insoluble globulin, CIG
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P1H11, monoclonal
reatividade de espécies
human, porcine, mouse
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FN1(2335)
mouse ... Fn1(14268)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Fibronectin in Western Blotting applications (Zhang, H., et. al. (2010). Am J Physiol Renal Physiol. 299(1):F91-8).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Fibronectin in Immunocytochemistry applications (Mardilovich, A., et. al. (2006). Langmuir. 22(7):3259-64).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Fibronectin in Immunocytochemistry applications (Hofanson, D.M., et. al. (2010). Biomaterials. 31(26):6730-7).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Fibronectin in Immunocytochemistry applications (Waterman, R.S., et. al. (2010). PLoS One. 5(4):e10088).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Fibronectin in Immunohistochemistry applications (Carlos, C.P., et. al. (2014). PLoS One. 9(7):e103660).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Fibronectin in Western Blotting applications (Zhang, H., et. al. (2008). Am J Physiol Renal Physiol. 295(4):F1071-81).
Cell Structure
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Fibronectin in 10 µg of human thymus tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1