L8271
Monoclonal Anti-Laminin antibody produced in mouse
clone LAM-89, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-Laminin Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LAM-89, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
feline, human, pig
não deve reagir com
rabbit, lizard, sheep, carp, canine, chicken, rat, guinea pig, goat, frog, snake
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:1,000 using enzyme-treated human tissue sections
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LAMA1(284217) , LAMA2(3908) , LAMB1(3912) , LAMB2(3913)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunohistochemistry to stain matrix proteins
- double immunofluorescence staining
- indirect immunofluorescence
- immunogold labelling for electron microscopy