C0791
Monoclonal Anti-Cytokeratin Peptide 13 antibody produced in mouse
clone KS-1A3, ascites fluid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
KS-1A3, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:100 using formalin-fixed, paraffin-embedded human tissue sections.1
microarray: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRT13(3860)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunofluorescence (1 paper)
- Immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections)
- Indirect immunofluorescence at a working dilution of 1:100 using formalin-fixed, paraffin-embedded human tissue sections.
- Microarray
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?