Documentos Principais
C2399
Sigma-Aldrich
Colagenase
0.2 μm filtered, high purity, purified by chromatography, Type VII-S, ≥4 FALGPA units/mg solid, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
Sinônimo(s):
Clostridiopeptidase A
About This Item
Número CAS:
Número da licença da enzima:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
Nível de qualidade
esterilidade
0.2 μm filtered
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
≥4 FALGPA units/mg solid
≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
purificado por
chromatography
solubilidade
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Collagenase from Clostridium histolyticum has been used:
  • to induce intracerebral hemorrhage (ICH) in mice
  • to digest collagen 3D gels for immunofluorescence
  • to cause focal blood extravasation and hemorrhage in mouse
Collagenase has been used in the preparation of arterial tissue for the study of Advanced Glycosylation End Products (AGE). The enzyme has also been used along with other proteases for the disaggregation of human tumor, mouse kidney, human brain, lung epithelium and many other tissues. It is also effective in liver and kidney perfusion studies, digestion of pancreas, and isolation of nonparenchymal hepatocytes.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A colagenase é ativada por quatro gramas de átomos de cálcio por mol de enzima. Ela é inibida por ácido etileno glicol-bis(beta-aminoetil éter)-N, N, N′,N′-tetracético, beta-mercaptoetanol, glutationa, ácido tioglicólico e 8-hidroxiquinolina.
Clostridium histolyticum contains two classes of collagenases. Clostridial collagenases are more effective than mammalian collagenases. It cleaves at multiple cleavage sites within the collagen triple helix. Clostridial collagenases are involved in bacterial invasion in gas gangrene.
Effective release of cells from tissue requires the action of both collagenase enzymes and the neutral protease. Collagenase is activated by four gram atom calcium (Ca2+) per mole enzyme. The culture filtrate is thought to contain at least 7 different proteases ranging in molecular weight from 68-130 kDa (pH optimum: 6.3-8.8). The enzyme recognizes the sequence -R-Pro-8-X-Gly-Pro-R-, where X is most often a neutral amino acid.
Definição da unidade
Uma unidade de digestão de colágeno (CDU) libera peptídeos de colágeno do tendão de Aquiles bovino que equivalem em cor de ninidrina a 1,0 μmol de leucina em 5 horas em pH 7,4 a 37 °C na presença de íons de cálcio. Uma unidade de hidrólise de FALGPA hidrolisa 1,0 μmol de furilacriloil-Leu-Gli-Pro-Ala por min a 25 °C. Uma unidade de protease neutra hidrolisa caseína para produzir cor equivalente a 1,0 μmol de tirosina por 5 h em pH 7,5 a 37 °C. Uma unidade de clostripaína hidrolisa 1,0 μmol de BAEE por min em pH 7,6 a 25 °C na presença de DTT.
Nota de preparo
Prepared from Type VII (C0773). A stock solution may be prepared by dissolving 0.05-0.1 mg of collagenase in one mL of 50 mM TES buffer containing 0.36 mM calcium chloride (TESCA), pH 7.4 at 37 °C.
substrato
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Collagenase H from Clostridium histolyticum
Roche
COLLH-RO
Collagenase H
Colagenase non-sterile; 0.2 μm filtered, Type IA-S, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C5894
Colagenase
Colagenase powder, Suitable for the digestion and isolation of physiologically active pancreatic islet cells, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
C9407
Colagenase
Colagenase lyophilized powder, ≥125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
Sigma-Aldrich
C2674
Colagenase
Colagenase 0.2 μm filtered, suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes, Type II-S, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Sigma-Aldrich
C1764
Colagenase
Colagenase Type IA, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid, For general use
Sigma-Aldrich
C9891
Colagenase
Xiao Lin et al.
BioMed research international, 2018, 3706047-3706047 (2018-11-10)
Intracerebral hemorrhage (ICH) refers to bleeding in the brain and is associated with the release of large amount of inflammasomes, and the activation of different cell death pathways. These cell death pathways lead to removal of inactivated and damaged cells
Manesh Chittezhath et al.
Experimental cell research, 314(19), 3551-3562 (2008-10-07)
The SYT proto-oncoprotein (also known as SS18) is a gene expression regulator conserved across species. Although its biological function is still unknown, the importance of SYT as a housekeeping protein is illustrated by the lethal phenotype of SYT-null embryos. Notably
Expression and cellular localization of cyclooxygenases and prostaglandin E synthases in the hemorrhagic brain
Wu T, et al.
Journal of Neuroinflammation, 8(1), 22-22 (2011)
Nrg1 Intracellular Signaling Is Neuroprotective upon Stroke
Navarro-Gonzalez C, et al.
Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2019 (2019)
Sandrine Bergeron et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 39(6), 1015-1025 (2018-01-16)
Cerebral microbleeds (CMBs) could contribute to cognitive impairment in the general population and in patients with dementia. We designed a study to (i) develop a murine model of CMBs, (ii) assess whether CMBs affect cognition in this model and (iii)