Documentos Principais
224359
Supelco
Amberlite IR120 Ion Exchange Resin
sodium form, 15-50 mesh
Sinônimo(s):
Amberlite IR120 Na+ form
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Amberlite IR120 Na+ form, Na+-form
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
17 mmHg ( 20 °C)
descrição
cross-linkage 8%
Formulário
beads
reticulação
8 % cross-linked
temperatura de autoignição
800 °F
umidade
45%
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
styrene-divinylbenzene (gel)
Grupo ativo da matriz
quaternary ammonium
tamanho de partícula
16-50 mesh
capacidade
2.0 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separação
anion exchange
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H10.C8H8.Na/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;/q;;+1
chave InChI
ZWZSXPSZPITJQN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Amberlite IR120 is a strongly acidic cation exchange resin which may be used for the recovery of toxic metals. It may be used in column chromatography. It is required for a ion-exchange resin to swell in the solvent for a higher rate of sorption and to exchange ions.
Aplicação
Amberlite IR120 Na+ form may be used in separation medium for TLC, paper chromatography and LPLC.
Strongly acidic cation exchange resin for decalicification.
Informações legais
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ion-exchange equilibria of Cu2+, Cd2+, Zn2+, and Na+ ions on the cationic exchanger Amberlite IR-120.
Valverde, Jose L., et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 46, 1404-1409 (2001)
Determination of intraparticle diffusivities of Na+/K+ in water and water/alcohol mixed solvents on a strong acid cation exchanger.
Rodriguez, Juan F., et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 41, 3019-3027 (2002)