1.15131
Amberlite™ IR-120 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 15-50 mesh, strongly acidic
Sinônimo(s):
synthetic calcium silicate hydrate
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Produtos recomendados
Nome do produto
Ion exchanger Amberlite™ IR-120, (strongly acidic cation exchanger), H⁺ form
Nível de qualidade
Formulário
resin
técnica(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Matriz
PS-DVB
Grupo ativo da matriz
SCX
tamanho de partícula
300-1100 μm
densidade volumétrica
850 kg/m3
técnica de separação
cation exchange
temperatura de armazenamento
no temp limit
Nota de análise
Appearance: Yellow-brown moist spherules
Total capacity (wet): ≥ 1.8 mol/l
Particle size (0,3-1,1 mm): ≥ 90
Total capacity (wet): ≥ 1.8 mol/l
Particle size (0,3-1,1 mm): ≥ 90
Informações legais
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3