Documentos Principais
41349
Supelco
Amberlite FPC23 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 16-40 mesh, strongly acidic
Sinônimo(s):
Amberlite FPC23 H
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Amberlite FPC23, hydrogen form, strongly acidic, 16-40 mesh
Nível de qualidade
Formulário
beads
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
800 m2/g
perda
40-55% loss on drying
Matriz
styrene-divinylbenzene
Grupo ativo da matriz
polymer
tamanho de partícula
16-40 mesh
tamanho de poro
200 Å mean pore size
técnica de separação
reversed phase
InChI
1S/C10H10.C8H8O3S/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-5-3-4-6-8(7)12(9,10)11/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2,(H,9,10,11)
chave InChI
SIWVGXQOXWGJCI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Amberlite FPC23 is proton ion-exchanger resin. Amberlite FPC23 H, macroreticular strongly acidic cation exchange resin for deashing of corn syrups and the softening of beet sugar syrups.
Aplicação
Amberlite FPC23 was used to obtain protonated nanostructured aluminosilicate through ion-exchange columns.
Informações legais
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Pavel Gershkovich et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 98(7), 2390-2400 (2008-12-19)
The aim of this work was to assess the ability of aqueous suspensions of surface-modified nanostructured aluminosilicate (NSAS) compounds to reduce the intestinal absorption of cholesterol in a rat model. The rats were divided into 10 treatment groups which included