Key Documents
06441
Supelco
Amberlite IRA-96 Ion Exchange Resin
free base, 16-50 mesh
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.52
product name
Amberlite IRA-96 free base, free base
descrição
weakly basic
forma
beads
Parâmetros
100 °C max. temp.
umidade
57-63%
técnica(s)
LPLC: suitable
matriz
styrene-divinylbenzene (macroporous)
Grupo ativo da matriz
polyamine functional group
tamanho de partícula
20-27 mesh
550-750 μm
pH operacional
0-7
capacidade
1.25 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separação
anion exchange
Aplicação
Weakly basic anion exchange resin, useful for deionization, chromate recovery, formaldehyde deacidification, ammonium nitrate removal and recovery. Does NOT meet FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Informações legais
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)