Key Documents
1.15959
Supelco
Ion exchanger Amberlite IRA-67
suitable for ion chromatography
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
forma
beads
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
ion chromatography: suitable (weakly basic)
matriz
styrene-divinylbenzene
Grupo ativo da matriz
Carboxymethyl
tamanho de partícula
300-1180 μm
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
(weakly basic anion exchanger), OH⁻ form
Nota de análise
Description: moist white spherules
Total capacity: ≥ 1.5 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 90 %
Informações legais
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.