Documentos Principais
1.12463
Supelco
Amberlite IRA-402 Ion Exchange Resin
chloride form, 15-50 mesh, strongly basic
Sinônimo(s):
Ion exchanger Amberlite IRA-402
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
product name
Ion exchanger Amberlite IRA-402, (strongly basic anion exchanger), Cl⁻ form
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
matriz
PS-DVB
Grupo ativo da matriz
SAX
tamanho de partícula
300-1180 μm
densidade
1.063-1.093 mg/L
densidade volumétrica
670 g/L
técnica de separação
anion exchange
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Nota de análise
Description: yellowish moist spherules
Total capacity: ≥ 1.0 mol/l
Particle size (0.3 - 1.18 mm): ≥ 90 %
Informações legais
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2