216585
Amberlite™ IRA-900 Ion Exchange Resin
chloride form, 16-50 mesh
Sinônimo(s):
mix mode ion exchange resin
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Amberlite™ IRA-900 chloride form, chloride form
densidade de vapor
<1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
17 mmHg ( 20 °C)
Formulário
beads
reticulação
>95 % cross-linked
temperatura de autoignição
800 °F
Parâmetros
60 °C OH- form max. temp.
77 °C Cl- form max. temp.
umidade
58-64%
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Grupo ativo da matriz
quaternary ammonium
tamanho de partícula
650-820 μm
pH operacional
0-14
capacidade
1.0 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separação
anion exchange
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?