542571
Amberlyst® A26 Ion Exchange Resin
hydroxide form, 16-50 mesh
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Amberlyst® A26 hydroxide form, hydroxide form
Nível de qualidade
Formulário
beads
concentração
1 N in NaOH (Regenerant concentration)
Parâmetros
60 °C OH- form max. temp.
umidade
66-75%
técnica(s)
LPLC: suitable
Leito P
≥24 in.
área da superfície
~30 m2/g
Impurezas
45-65% (moisture)
Matriz
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Grupo ativo da matriz
quaternary ammonium functional group
tamanho de partícula
16-45 mesh
560-700 μm
tamanho de poro
0.30 mL/g pore volume
400 Å mean pore size
capacidade
0.8 meq/mL by wetted bed volume
densidade volumétrica
41 lb/cu.ft
técnica de separação
anion exchange
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
Maximum operating temperature 60C.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
542571-100G | 4061838535641 |
542571-1KG | 4061838535658 |