Documentos Principais
10343-U
Supelco
Amberlite IRN78 Ion Exchange Resin
hydroxide form, 16-50 mesh, bucket of 500 g
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23151817
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Amberlite IRN78 OH hydroxide form, bucket of 500 g
descrição
cross-linkage 8%
Nível de qualidade
Formulário
beads
embalagem
bucket of 500 g
Parâmetros
60 °C OH- form max. temp.
umidade
54-60%
técnica(s)
LPLC: suitable
Matriz
styrene-divinylbenzene (gel)
Grupo ativo da matriz
trimethylammonium
tamanho de partícula
580-680 μm
pH operacional
0-14
capacidade
≥1.1 meq/mL by wetted bed volume
técnica de separação
anion exchange
Descrição geral
Amberlite IRN78, strong base anion exchange gel type polystyrene resin in hydroxide form, has quaternary ammonium functional group.
As a nuclear grade resin, a minimum of 95% of the available exchange sites are in the hydroxide form.
Aplicação
Amberlite IRN78 hydroxide form was used as packing bed in vertical column chromatography.
Strongly basic (type I) anion exchange resin for water treatment, RADwaste, decontamination, etc.; useful for boron thermal regeneration.
Informações legais
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Purification of crude glycerol from transesterification rbd palm oil over homogeneous and heterogeneous catalyst for the biolubricant preparation
W. Isahak, M. Ismail, M. Yarmo, J. Jahim, J. Sali
Journal of Applied Sciences, 10, 2590-2595 (2010)
Non-destructive radioanalytical technique in characterization of anion exchangers Amberlite IRN78 and Indion H-IP
Singare, P. U.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 299, 591-598 (2014)