Documentos Principais
1.04767
Supelco
III Ion Exchange Resin
hydroxide form, 15-50 mesh, strongly basic, anionic
Sinônimo(s):
Anion exchangers
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Nome do produto
Ion exchanger III, (strongly basic anion exchanger, OH⁻ form) GR for analysis
Nível de qualidade
Formulário
resin
técnica(s)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Matriz
PS-DVB
Grupo ativo da matriz
SAX
tamanho de partícula
300-1100 μm
densidade volumétrica
650‑700 kg/m3
técnica de separação
anion exchange
temperatura de armazenamento
no temp limit
Nota de análise
Appearance: pale brown to brown, spherules
Exchange capacity: ≥ 0.9 mol/l
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3