Merck
1.11597
SAFC
Parteck® SI 400 LEX (Sorbitol)
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, NF, JP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Sorbitol Parteck®, D-Glucitol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14O6
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Número do índice EC:
200-061-5
Agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
forma
solid
temperatura de autoignição
420 °C
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
94-96 °C
temperatura de transição
flash point >100 °C
solubilidade
2350 g/L
densidade
1.49 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-25°C
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
chave InChI
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O sorbitol é um álcool açucarado amplamente usado em formulações biomoleculares como estabilizante e agente tonificante.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Ácido cítrico crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP, FCC, E 330
SAFC
1.00242
Ácido cítrico
Sacarose EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
SAFC
1.00892
Sacarose
D-sorbitol 99% (GC)
Sigma-Aldrich
240850
D-sorbitol
Cloreto de sódio EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
SAFC
1.16224
Cloreto de sódio
L-Histidina
SAFC
H3911
L-Histidina
Triton™ X-100 EMPROVE® EXPERT Ph Eur
SAFC
1.08643
Triton X-100
D-sorbitol ≥98% (GC), for molecular biology
Sigma-Aldrich
S6021
D-sorbitol