Documentos Principais
1.08643
SAFC
Triton X-100
EMPROVE® EXPERT Ph Eur
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Octoxinol, (p-terc-octilfenoxi)polietoxietanol, O-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoxi]polietoxietanol, Polietilenoglicol-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil]-éter, t-Octilfenoxipolietoxietanol, Polietilenoglicol terc-octilfenil éter
About This Item
Fórmula linear:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Número CAS:
Beilstein:
2315025
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Agency
Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
liquid
potência
1900-5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
peso molecular
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
número de agregação
100-155
pH
5.0-8.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
p.e.
>200 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 251 °C
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
densidade
1.07 g/cm3 at 20 °C
HLB
13.5
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
chave InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Encontrar o produto químico certo que corresponda às suas necessidades de fabricação de produtos farmacêuticos e biofarmacêuticos bem como às exigências regulatórias pode ser um desafio complicado. Com nosso conhecimento especializado em aplicações e nosso conhecimento em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.Como parte de nosso Programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para fabricação de produtos farmacêuticos e biofarmacêuticos suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para o processamento biofarmacêutico suporta procedimentos rigorosos de controle de qualidade e é produzido de acordo com os requisitos de MQ-500, conforme definido pelo programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Como parte de nosso Programa EMPROVE®, nossas matérias-primas são oferecidas com dossiês EMPROVE® que fornecem documentação abrangente e atualizada para ajudá-lo a enfrentar desafios regulatórios, gerenciar riscos e melhorar seus processos de fabricação.
Nosso portfólio abrangente de produtos químicos de processo a jusante não fornece apenas aos fabricantes biofarmacêuticos matérias-primas de alta qualidade para a produção de produtos clássicos e novos terapêuticas, mas também as ajuda a chegar ao mercado mais rapidamente e a simplificar os desafios regulamentares. Variando de graus sem GMP para aplicações de baixo risco a GMP IPEC-PQG para aplicações de alto risco, temos produtos que atendem a todas as suas necessidades de fabricação.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Tensoativo não iônico amplamente utilizado para recuperar componentes de membrana em condições brandas não desnaturantes.
Outras notas
Devido a seus baixos limites microbianos e de endotoxinas, o Triton X-100 Emprove® Expert é adequado para as necessidades de fabricação de produtos biofarmacêuticos.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
483.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
251 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Btissame El Hassouni et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(24) (2019-12-11)
Inhibition of ribosome biogenesis has recently emerged as a promising strategy for the treatment of metastatic tumors. The RNA polymerase I inhibitor CX-5461 has shown efficacy in a panel of cancer types and is currently being tested in clinical trials.