Key Documents
1.08603
Millipore
Triton X-100
for analysis
Sinônimo(s):
Octoxinol, (p-terc-octilfenoxi)polietoxietanol, O-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoxi]polietoxietanol, Polietilenoglicol-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil]-éter, t-Octilfenoxipolietoxietanol, Polietilenoglicol terc-octilfenil éter
About This Item
Fórmula linear:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Número CAS:
Beilstein:
2315025
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
potência
1900-5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
peso molecular
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
número de agregação
100-155
pH
5.0-8.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
pb
>200 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 251 °C
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
densidade
1.07 g/cm3 at 20 °C
HLB
13.5
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
chave InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Um imunoensaio eletroquímico mediado por azul de metileno encapsulado em lipossomos e imunoensaio de modo duplo UV-visível de tipo dividido para a detecção de 17 beta-estradiol.: Este estudo apresenta um método de detecção dupla que incorpora Triton X-100 para melhorar o desempenho dos ensaios na detecção de níveis hormonais críticos para aplicações bioquímicas (Xia et al., 2024).
  • Do antagonismo ao aprimoramento: O surfactante Triton X-100 afeta a biodegradação interfacial do fenantreno por micobactérias por meio de uma mudança nos mecanismos de absorção.: Essa pesquisa explora como o Triton X-100 modifica os processos de biodegradação na interface microbiana, o que é fundamental para os bioquímicos que estudam as aplicações ambientais e bioquímicas dos surfactantes (Wang et al., 2024).
  • As células tumorais com deficiência de reparo de incompatibilidade induzem a hiperativação da piroptose resistente a danos na membrana celular, mas são mais sensíveis ao tratamento conjunto de IFN-gama e TNF-alfa para a PANoptose.: Investiga as interações complexas entre os processos celulares influenciados pelo Triton X-100, que são cruciais para a compreensão do papel dos surfactante′s na bioquímica e na pesquisa do câncer (Li et al., 2024).
  • Capacete subcraniano encefálico, em forma de temnógrafo, para monitoramento de acidentes vasculares cerebrais.: Este estudo utiliza Triton X-100 para criar tecidos cerebrais fantasmas para investigar sistemas de monitoramento médico de AVC cerebral (Cuccaro et al., 2024).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Tensoativo não iônico amplamente utilizado para recuperar componentes de membrana em condições brandas não desnaturantes.
Ligação
Substitui: 8603-30; 8603
Nota de análise
Identidade (espectro IV): passa no teste
Valor de pH (10 g/l): 6,0-8,0
Densidade (d 20/4): 1,064-1,067
Ponto nuvem: 63-69 °C
Óxido de etileno (GC): ≤ 30 ppm
Dioxano (GC): ≤ 20 ppm
Cinza sulfatada (600 °C): ≤ 0,2
Água (de acordo com o método de Karl Fischer): ≤ 0,2
Informações legais
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
483.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
251 °C - closed cup