Documentos
93443
Sigma-Aldrich
Triton X-100
BioUltra, for molecular biology, ~10% in H2O
Sinônimo(s):
Triton X-100, Solução de 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil-polietilenoglicol, t-Octilfenoxipolietoxietanol, Polietilenoglicol terc-octilfenil éter
About This Item
Fórmula linear:
t-Oct-C6H4-(OCH2CH2)xOH, x= 9-10
Número CAS:
Beilstein:
2315025
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161900
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
grau
for molecular biology
descrição
non-ionic
linha de produto
BioUltra
forma
liquid
peso molecular
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
concentração
~10% in H2O
número de agregação
100-155
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
índice de refração
n20/D 1.349±0.002
pH
6.5-8.5 (25 °C)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
0.23 mM
temperatura de transição
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
densidade
1.01 g/mL at 20 °C
1.070 g/cm3
traços de cátion
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
absorção
cut-off at 310 nm
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
HLB
13.5
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
chave InChI
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O Triton X-100 é um tensoativo não iônico comum e emulsificante que é frequentemente usado em aplicações bioquímicas para solubilizar proteínas. É considerado um detergente comparativamente brando, não desnaturante, e é relatado em inúmeras referências como um reagente adicionado rotineiramente. É utilizado para lisar células para extrair proteínas e organelas celulares. Ele também pode permeabilizar a membrana de células vivas para transfecção.
Aplicação
Triton X-100 tem sido usado:
  • para permeabilização de células antes de técnicas como imunofluorescência indireta e citometria de fluxo
  • Como componente do tampão de lise usado para homogeneização de células
  • Como componente do tampão de bloqueio na coloração de imunofluorescência
  • Para a preparação de células em coloração de dupla fluorescência
Ações bioquímicas/fisiológicas
Tensoativo não iônico amplamente utilizado para recuperar componentes de membrana em condições brandas não desnaturantes.
Características e benefícios
  • Adequado para pesquisas em biologia molecular pesquisa bioquímica
  • Livre de DNase, RNase, NICKase e protease
  • Testado para confirmar baixos níveis de contaminação por metais pesados, garantindo a adequação a várias aplicações.
  • Produto de alta pureza para aplicações de pesquisa
  • Testado quanto à presença de traços aniônicos e catiônicos
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Informações legais
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
483.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
251 °C - closed cup