Documentos Principais
1.03140
SAFC
Parteck® SI 400 (Sorbitol)
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF, FCC, E 420, JSFA
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Sorbitol Parteck®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14O6
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Número E:
E420
Número do índice EC:
200-061-5
Agency
BP
JSFA
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
coarse powder
temperatura de autoignição
420 °C
qualidade
E 420
tamanho de partícula
(see specification)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
98-100 °C
temperatura de transição
flash point >100 °C
solubilidade
2350 g/L
densidade
1.49 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
chave InChI
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Pensando nos desafios de formulação, usamos tecnologias de engenharia de partículas para desenvolver excipientes funcionais especificamente para formas farmacêuticas sólidas. Os produtos no nosso portfólio Parteck® exibem propriedades de partículas exclusivas, personalizadas para oferecer desempenho excelente em processos de compressão, para tecnologias específicas de liberação de medicamentos ou para aprimoramento da solubilidade.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O excipiente Parteck® SI é um sorbitol diretamente comprimível que combina excelente comportamento de compressão e resulta em comprimidos muito robustos e brilhantes, com textura e sabor agradáveis. A área da superfície exclusiva e grande permite desintegração e dissolução rápidas, mesmo quando a dureza dos comprimidos é alta, e permite uma boa uniformidade de conteúdo das formulações de IFA de baixa dose. O excipiente Parteck® SI está disponível em uma variedade de tamanhos e qualidades de partículas para atender às necessidades de uma gama bem ampla de aplicações.
Características e benefícios
  • Excelentes propriedades de compressão direta
  • Alta capacidade de diluição e adsorção
  • Superfície maior e altamente estruturada
  • Baixa higroscopicidade
  • Baixa quantidade de açúcares redutores
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PARTECK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1