Documentos Principais
1.07758
Millipore
D-sorbitol
extra pure, suitable for microbiology
Sinônimo(s):
D-glucitol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14O6
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
Beilstein:
1721899
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
Número do índice EC:
200-061-5
NACRES:
NA.74
densidade de vapor
<1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
420 °C
potência
15900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
98-100 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point >100 °C
solubilidade
2350 g/L
densidade
1.49 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
450 kg/m3
aplicação(ões)
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
chave InChI
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Nota de análise
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01
Water: ≤ 1.0 %
Suitability for microbiology: passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
D-sorbitol &#8805;98% (GC), BioXtra
Sigma-Aldrich
S7547
D-sorbitol
D-sorbitol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1006
D-sorbitol
D-Manitol suitable for microbiology
Millipore
1.05982
D-Manitol
Maltitol &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M8892
Maltitol