S3889
D-sorbitol
≥98% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
Sinônimo(s):
D-glucitol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
<1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98% (GC)
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
cor
white
faixa de pH útil
5.0-7.0 (25 °C, 182 g/L)
pf
98-100 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
chave InChI
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1