85529
D-sorbitol
BioUltra, ≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
D-glucitol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
<1 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D −1.5±0.3°, c = 10% in H2O
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
resíduo de ignição
≤0.1% (as SO4)
perda
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
cor
colorless
pH
5.0-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pf
98-100 °C (lit.)
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.045
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
chave InChI
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1